Learn More
Corning™ Placas de copolímero de olefina cíclica sin tratamiento de 1536 pocillos
Nonsterile microplates have smooth top and clear, flat bottom.
1143.45€ - 2413.95€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
Tipo de enlace | Sin tratar |
Código de producto | Marca | Color | Tratamiento de superficie | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tratamiento de superficie | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15512151
|
Corning™
4565 |
Negro, Fondo transparente | Sin tratar | 10/paq. |
1143.45€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15358271
|
Corning™
4560 |
Negro, Fondo transparente | Sin tratar | 20/paq. |
2413.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Corning 1536-well microplates are our highest density microplates available for high throughput screening. The microplates conform to standard microplate footprint and dimensions. These microplates are offered in solid black and white polystyrene, with round or flat bottoms, and in black-clear bottom formats.
- 127 μm film thickness
- 536-well low base, black/clear or white/clear bottom microplates
- Bar coded
- Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys system and with UHTS systems
- Low auto-fluorescence
- Broad chemical resistance including DMSO and alcohol
- High mechanical stability
- Optimized for flatness and uniformity
- Low birefringence
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Sin tapa | |
Sin tratar | |
Copolímero de olefina cíclica | |
8 μl | |
Sin tratar | |
Para obtener una mayor sensibilidad |
Estándar | |
32 x 48 | |
Negro, Fondo transparente | |
1536 | |
No estéril | |
Plano |