Learn More
Masterflex™ Caudalímetros con válvula correlacionados de 150 mm
Marca: Masterflex™ 03294-06
Detalles adicionales : Peso : 0.58000kg
Especificaciones
Caudalímetro de área variable | |
137 mL/min | |
200 psi | |
155 mL/min CO2, 131 ml/min O2, 148 ml/min N2, 120 ml/min Ar, 305 ml/min H2 | |
150 mm | |
de 121 °C |
±2 % (escala completa) | |
Acero inoxidable (316) | |
NPT de 1/8 pulg (hembra) | |
Perfecto para aplicaciones que requieren alta resolución | |
±0,25% |