Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel para instrumentos Thermo Scientific
Garantice conexiones fiables para instrumentos de GC Thermo Scientific™ con estos empalmes Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 29033496
Detalles adicionales : Peso : 0.00940kg
Descripción
Utilice empalmes 15 % de grafito/85 % de vespel Thermo Scientific™ para instrumentos Thermo Scientific para garantizar el rendimiento óptimo de los instrumentos de GC Thermo Scientific. Están disponibles en tres materiales diferentes y en distintas dimensiones para adaptarse a una amplia gama de instrumentos y aplicaciones. Todos los empalmes se suministran en blísteres individuales sin contaminantes.
CaracterísticasDisponibles en 100 % grafito, 15 % grafito/85 % Vespel y metal SilTite
Empalmes para diferentes tipos de inyectores y detectores
Especificaciones
Detectores MS Thermo Scientific | |
Entre 0,1 y 0,25 mm | |
Empalme |
29033496 | |
15 % de grafito/85 % de Vespel |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.