Learn More
Gilson™ Gradilla de 14 posiciones
Estas gradillas se utilizan con los manipuladores de líquidos Gilson actuales y antiguos, los sistemas ASPEC™ y otros instrumentos. Las gradillas vienen en una variedad de configuraciones para albergar una gran variedad de frascos, tubos, microtubos y microplacas multipozo.
Marca: Gilson™ 26044021
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Las gradillas vienen en una variedad de configuraciones para adaptarse a diferentes viales, tubos, microtubos y microplacas de varios pocillos
- Técnica de purificación PLC
Especificaciones
Código 334 S | |
14 | |
Vial Scint de 40 ml |