Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para muestreadores automáticos de 13mm
Fabricados con vidrio de borosilicato transparente de tipo 1 y clase A, estos insertos de viales para muestreadores automáticos HPLC y GC de 13 mm tienen volúmenes utilizables de 350 μl a 850 μl.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-643
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
Los insertos de viales para muestreadores automáticos de 13 mm Thermo Scientific™ National se fabrican con vidrio de borosilicato transparente de tipo 1 y clase A, y están disponibles en dos configuraciones para su uso con muestreadores automáticos HPLC o GC. Los intervalos de volumen utilizable van de 350 μl a 850 μl. [Bullet] Insertos cónicos con un volumen residual inferior a 8 μl.
- Tienen un diámetro externo nominal de 6 u 8 mm para adaptarse a viales de 15 × 45 4 mL
- Los insertos desactivados cuentan con silanizado NSC
Especificaciones
350 µL; inserto cónico | |
Transparente | |
Vidrio | |
Inserto cónico de vidrio, punto extraído | |
Cónico, punto de extracción | |
40 mm | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad | |
300 μL |
6 mm | |
6 mm | |
375 μL | |
<8 μL | |
375 μL | |
100 | |
Inserto de viales de muestreador automático | |
Viales de 4 mL de 15 x 45 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.