Learn More
Fisherbrand™ Microvial con anillo a presión de 11 mm de plástico
Se recomiendan únicamente para aplicaciones de HPLC.
en la oferta
Especificaciones
Descripción | Microvial |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Estilo de cuello | Anillo a presión |
Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
Estilo de la base | Fondo plano |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Material | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Material | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11834940
|
Fisherbrand™
|
Transparente | < 0,9/ml | Polipropileno | Cilindro interior |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11894930
|
Fisherbrand™
|
Transparente | 0,4 ml | TPX | Cono interior |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11804940
|
Fisherbrand™
|
Ámbar | 0,4 ml | Polipropileno | Cono interior |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11717597
|
Fisherbrand™
|
Transparente | 0,4 ml | Polipropileno | Cono interior |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Vial/tapón recomendado únicamente para aplicaciones de HPLC
- Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
- También es posible encapsular los viales con un tapón de rosca de aluminio estándar de 11 mm
Especificaciones
Microvial | |
Anillo a presión | |
Fondo plano | |
100 | |
No |
GC, HPLC | |
Bolsa de polietileno | |
32 mm | |
ND11 |