Learn More
Fisherbrand™ Tapón a presión de 11 mm, para viales para capsular de 11 mm, zona de penetración reducida
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™
71.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Tapón a presión de PE de 11 mm
- Azul
- Con zona de penetración reducida
- Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
Especificaciones
Azul | |
Polietileno | |
Tapón a presión |
11 mm | |
100 | |
ND11 |