Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, transparente, orificio central con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
14.95€ - 636.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
---|---|
Material | Polietileno |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
Tipo | Anillo a presión |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11777587
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Rojo, Blanco, Transparente | 1 mm |
367.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11712428
|
Fisherbrand™
|
Silicona, PTFE | Rojo, Blanco, Transparente | 1,3mm |
263.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11787587
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Azul, Blanco, Transparente | 1 mm |
636.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11844930
|
Fisherbrand™
|
Silicona/PTFE | Rojo, Blanca, Transparente | 1,3 mm |
600.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11702428
|
Fisherbrand™
|
Caucho natural/TEF | Transparente, Rojo-naranja | 1 mm |
231.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15272056
|
Fisherbrand™
|
Caucho y teflón rojos | Beige, Rojo-naranja, Transparente | 1 mm |
178.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16378367
|
Fisherbrand™
|
PTFE virgen | Transparent | 0,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12908010
|
Fisherbrand™
|
PTFE virgen | Transparent | 0,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
11 mm | |
Polietileno | |
HPLC | |
Anillo a presión |