Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales de cristal transparente para muestreadores automáticos montado de 11 mm, junta de plata, septo de caucho rojo/PTFE
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
Marca: Thermo Scientific™ C4011-1CV
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 11 mm Thermo Scientific™ National™ incluye 100 viales de vidrio transparente montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes.
- El cierre de aluminio se enrosca en el vial después de una purga con nitrógeno seco
- La muestra se añade mediante inyección a través del septo
Especificaciones
Plata | |
Transparente | |
2 mL | |
100 | |
Tapón para encapsular | |
No |
Vidrio transparente, junta de plata, septos de PTFE/caucho rojo | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | |
PTFE/caucho rojo | |
Aluminio | |
11 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.