Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales con identificación para muestreadores automáticos de vidrio ámbar montados de 11 mm, junta de plata, septos de PTFE/caucho rojo
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales ámbar montados previamente con 100 tapones de rosca y septos.
Marca: Thermo Scientific™ C4011-2WCV
30.24 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales ámbar de 11mm Thermo Scientific™ National™ (montado) incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos. Están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes.
- El cierre de aluminio se enrosca en el vial después de una purga con nitrógeno seco
- La muestra se añade mediante inyección a través del septo
Especificaciones
Plata | |
12 mm | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | |
2 mL | |
Vial: C4011-2W, Tapón: C4011-1AP | |
2 mL | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | |
Kit práctico de viales con tapón de rosca montado, con purga de nitrógeno | |
Sí |
I-D de vidrio ámbar; junta de plata, septos de PTFE/caucho rojo | |
Ámbar | |
No | |
PTFE/caucho rojo | |
100 | |
Aluminio | |
32 mm | |
11 mm | |
11 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.