Learn More
Clinisafe™ 11.5 L Clinical Waste Container
Our Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
193.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Contenedor de residuos |
---|---|
Capacidad (métrico) | 11,5 L |
Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, UN3292 |
Color | Gris |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 314 x 630 x 783 mm |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17621735
|
Clinisafe™
51922415 |
Rojo |
193.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17631735
|
Clinisafe™
51922430 |
Amarillo |
193.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 11.5 L Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste. Clinisafe™ Clinical Waste Container range has been designed to hold anatomical and laboratory waste.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- High-level leak-resistant hermetic seal
- Temporary closure and 4 click final closure features to prevent potential spillages and overfilling
- Carry handle for easy transportation
- Large aperture
- Compliant with UN3292
Especificaciones
Contenedor de residuos | |
Normativa del Reino Unido, UN3292 | |
314 x 630 x 783 mm | |
Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes |
11,5 L | |
Gris | |
20/caja |