Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de abertura ancha de 10 mm
Seleccione uno de estos viales de rosca de vidrio transparente de abertura ancha que están fabricados con vidrio transparente (tipo 1, clase A) y tienen un acabado de rosca 10-425.
22.50€ - 101.00€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Vidrio |
Tipo de tapón | Tapón roscado |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10171962
|
Thermo Scientific™
C4010-1 |
Vidrio transparente, 2 mL | 2,0 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12443638
|
Thermo Scientific™
C4010-1W |
Vidrio transparente; etiqueta de identificación; 2 mL | 2,0 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11917318
|
Thermo Scientific™
C4010-LV1 |
Vidrio transparente; inserto de 2 mL/350 μL | 450 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12433718
|
Thermo Scientific™
C4010-V1 |
Micro-V transparente; microvial cónico de 1,5 mL con depósito de 150 uL, muestreador automático | 1,5 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12463708
|
Thermo Scientific™
C4010-S1 |
Vidrio transparente; silanizado; 2 mL | 2,0 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12201162
|
Thermo Scientific™
C4010-S1W |
Vidrio transparente; silanizado; etiqueta de identificación; 2 mL | 2,0 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Seleccione uno de estos viales de rosca de vidrio transparente de abertura ancha de 10 mm Thermo Scientific™ que están fabricados con vidrio transparente (tipo 1, clase A) y tienen un acabado de rosca 10-425.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
- Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
- Identifique las muestras y el volumen utilizando la etiqueta de escritura graduada que se suministra en ciertos viales.
- Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Elija el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Especificaciones
12 mm | |
12 mm | |
Tapón roscado | |
100 |
Transparente | |
Vidrio | |
32 mm | |
10-425 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.