Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 10mm
Los septos National Target Thermo Scientific™ de 10 mm están diseñados para utilizarlos con tapones de rosca 10-425.
18.17€ - 36.79€
Especificaciones
Descripción Septos para tapones de rosca 10-425
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo Septos
Tamaño del tapón 10-425
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Septo Grosor (métrico) Color Dureza Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Septo Grosor (métrico) Color Dureza Precio Cantidad y disponibilidad  
12631270
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C4010-60
Rojo, sin ranura 1,3 mm Rojo, Blanco 45 °shore
18.17€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12443648
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C4010-35
Rojo 1,3 mm Rojo, Blanco 50 °shore Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12473648
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C4010-40
Rojo 1,3 mm Rojo, Blanco 45 °shore Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12483648
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C4010-55
Azul 1,5 mm Azul, Blanco 55 °shore Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10256613
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
C4010-10
PTFE virgen 0,25 mm Blanco 53 °shore Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Los septos National Target Thermo Scientific™ de 10 mm están diseñados para utilizarlos con tapones de rosca 10-425.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
Septos para tapones de rosca 10-425
Certificado de análisis, certificado de conformidad
Septos
10-425
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.