Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 10mm.
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm tienen un acabado de rosca 10-425 y están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ C4010-99
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12433708
  • 39.74€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ tienen un acabado de rosca 10-425 y son compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos. Están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones de HPLC, GC o IC.
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por el manejo.
  • El tapón para almacenamiento tiene una parte superior sólida y un disco de PTFE preinsertado.
Especificaciones
Especificaciones
Blanco; septo Revestimiento de PTFE
Blanco, Negro
septo de espuma de polietileno (PE)/PTFE
100
Tornillo
Viales de rosca 10-425
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Espuma de polietileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Poliuretano
National
1,3 mm
10 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.