Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales transparentes para muestreador automático montados de 10mm.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales transparentes montados previamente con 100 tapones de rosca con septos.
67.50€ - 77.28€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Precortados | No |
Volumen (métrico) | 2 mL |
N.° por paquete | 100 |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11311660
|
Thermo Scientific™
C4010-17 |
Vidrio transparente; tapón azul claro; septo de PTFE rojo/silicona blanca | 2 mL | Azul claro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12473628
|
Thermo Scientific™
C4010-17W |
I-D de vidrio transparente; tapón azul claro; septo de PTFE rojo/silicona blanca | 2 mL | Azul claro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11993489
|
Thermo Scientific™
C4010-21 |
Vidrio transparente, tapón azul claro; septo de PTFE blanco virgen | 2 mL | Azul claro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12403658
|
Thermo Scientific™
C4010-57 |
Vidrio transparente; tapón blanco, septo de PTFE rojo/silicona blanca | 2 mL | Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12433658
|
Thermo Scientific™
C4010-57W |
I-D de vidrio transparente; tapón blanco; PTFE/silicona, septo Shimadzu | 2 mL | Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12473668
|
Thermo Scientific™
C4010-67 |
Vidrio transparente; tapón negro, septo de PTFE/silicona | 2 mL | Negro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12403678
|
Thermo Scientific™
C4010-67W |
I-D de vidrio transparente; tapón negro; septo de PTFE/silicona | 2 mL | Negro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12453608
|
Thermo Scientific™
C4010-017W |
I-D de vidrio transparente; tapón azul claro; septo de PTFE/silicona | 2 mL | Azul claro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales transparentes de 10 mm Thermo Scientific™ National™ incluye 100 viales de vidrio transparente y 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
- Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno.
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
- Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras.
Especificaciones
12 mm | |
No | |
100 | |
Polipropileno | |
32 mm | |
10-425 mm |
Transparente | |
2 mL | |
2 mL | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm) | |
10-425 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.