Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático montados de 10mm.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales ámbar montados previamente con 100 tapones de rosca y septos.
63.29€ - 72.85€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
---|---|
Color | Ámbar |
Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
Precortados | No |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Volumen (métrico) | Color del tapón | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Volumen (métrico) | Color del tapón | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12413658
|
Thermo Scientific™
C4010-57A |
10-425 mm | 2 mL | Blanco | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12423658
|
Thermo Scientific™
C4010-57AW |
10-425 mm | 2 mL | Blanco | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12483668
|
Thermo Scientific™
C4010-67A |
10-425 mm | 2 mL | Negro | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12493668
|
Thermo Scientific™
C4010-67AW |
10-425 mm | 2 mL | Negro | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12443608
|
Thermo Scientific™
C4010-017AW |
10-425 mm | 2 mL | Azul claro | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales ámbar de 10 mm Thermo Scientific™ National (montado) incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
- Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno.
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
- Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras.
Especificaciones
12 mm | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
2 mL | |
2 mL | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 8,5 mm) | |
10-425 mm |
Ámbar | |
No | |
100 | |
Polipropileno | |
32 mm | |
10-425 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.