Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
965.00€ - 4645.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | COC |
Tipo de tapón | Sello térmico |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17768477
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS0304 |
7 oz | 4 x 3 in |
1060.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17778477
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS0306 |
10 oz | 3 x 6 in |
1290.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788477
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS0409 |
27 oz | 9 x 4 in |
965.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798477
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS0422 |
66 oz | 22 x 4 in |
1555.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS0508 |
32 oz | 8 x 5 in |
965.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS0610 |
50 oz | 10 x 6 in |
1300.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS0630 |
150 oz | 30 x 6 in |
2415.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS0812 |
84 oz | 12 x 8 in |
1610.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17748487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1035 |
315 oz | 35 x 10 in |
3830.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17768487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1215 |
165 oz | 15 x 12 in |
3030.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1238 |
418 oz | 38 x 12 in |
4265.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1318 |
216 oz | 18 x 13 in |
3465.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1414 |
182 oz | 14 x 14 in |
3095.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1518 |
252 oz | 18 x 15 in |
3585.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1616 |
240 oz | 16 x 16 in |
3465.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17738497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1632 |
480 oz | 32 x 16 in |
4030.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17748497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1824 |
408 oz | 24 x 18 in |
4445.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17768497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2022 |
418 oz | 22 x 20 in |
4570.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17788497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2216 |
336 oz | 16 x 22 in |
4645.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2418 |
414 oz | 18 x 24 in |
2535.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17708507
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2436 |
828 oz | 36 x 24 in |
3710.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17718507
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2440 |
920 oz | 40 x 24 in |
4325.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17728507
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2848 |
1296 oz | 48 x 28 in |
4170.00€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Designed for the Steam Sterilization of Pharmaceutical Production Equipment and Components (Stoppers and Caps)
- 1073B Tyvek™ Side Permits Steam Penetration During Sterilization
- Semi-Transpartent HDPE Film Side
- Impact Resistance
- Consistently Strong, Double Welded Factory Seals
- Exceptional Microbial Barrier
- Resists Tearing and Punctures From Sharp and Heavy Machine Parts
- Manufactured and Packaged in ISO 6 Cleanroom
- Certificates of Conformance Sent With All Shipments
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sello térmico | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
121 °C (< 250 °F) |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125 °C |