Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1000: jeringas de aguja fija, con terminación de tipo LTN, calibre 22, longitud de la aguja de 2 pulg
Jeringa estanca a los gases de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μl a 100 ml. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
74.00€ - 137.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
---|---|
Calibre de aguja | 22 G |
Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,016 in |
Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,41 mm |
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Número de punta de aguja | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Número de punta de aguja | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10687255
|
Hamilton™
81516 |
5 ml | 3 | Modelo: 1005 |
113.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10248051
|
Hamilton™
81316 |
1 ml | 3 | modelo 1001 |
125.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10538131
|
Hamilton™
81317 |
1 ml | 2 | modelo 1001 |
122.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10454291
|
Hamilton™
81517 |
5 ml | 2 | Modelo: 1005 |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10038350
|
Hamilton™
81417 |
2,5 ml | 2 | Modelo: 1002 |
74.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10098400
|
Hamilton™
81617 |
10 ml | 2 | Modelo: 1010 |
124.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10258384
|
Hamilton™
81643 |
10 ml | 5 | Modelo: 1010 |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10455631
|
Hamilton™
81343 |
1 ml | 5 | modelo 1001 |
85.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10048350
|
Hamilton™
81443 |
2,5 ml | 5 | modelo 1002 |
88.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10051642
|
Hamilton™
81543 |
5 ml | 5 | Modelo: 1005 |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10250723
|
Hamilton™
81616 |
10 ml | 3 | Modelo: 1010 |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10139731
|
Hamilton™
81416 |
2,5 ml | 3 | Modelo: 1002 |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Terminaciones de jeringa de la serie 1000
- Aguja cementada (LTN): en jeringas de volumen medio, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja se determina mediante el volumen de la jeringa que no es seleccionable por el usuario.
- Estilo de punto 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo. Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punto 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punto 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septo, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
TLL sin brida
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,016 in | |
0,028 in | |
Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos | |
Jeringa estanca a los gases | |
50 °F | |
Punta Luer, cementada |
22 G | |
0,41 mm | |
0,72 mm | |
2 pulg | |
29,99 bar (200 psi) | |
Unidad |