Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno de 96 pocillos profundos de 1000 μl
Acelere sus procesos de trabajo manuales y automatizados con estas placas de polipropileno de 96 pocillos. Las placas de PCR de polipropileno de pocillos profundos de 96 pocillos de 1000 μl Eppendorf™ permiten un pipeteo de alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una centrifugación a alta velocidad.
Marca: Eppendorf™ 0030505204
520.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.74800kg
Descripción
- Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación.
- Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Estándar | |
Blanco | |
96 | |
80 |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
1000 μl |