Learn More
Axygen™ Puntas con filtro de microvolumen de 10 μl
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas con filtro de microvolumen de 10 μL Axygen™ están disponibles con tecnología Maxymum Recovery™ para permitir la recuperación de muestras valiosas con mayor precisión y exactitud. También hay disponibles puntas de pipeta extra largas y esterilizadas.
Marca: Axygen™ TF-400
88.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
- Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa
- Apirógenos
- Microvolumen
- Tecnología Maxymum Recovery para retención ultrabaja y alta producción
Información de órdenes
Sin filtrado a granel:1000 puntas/pack, 240 packs/caja, filtrado a granel:1000 puntas/pack, 10 packs/caja
En gradilla:96 puntas/gradilla, 10 gradillas/pack, 5 packs/caja
Gradillas estériles:96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 10 pilas/caja
Especificaciones
0,5 μl a 10 μl | |
No estéril | |
USP 3127 | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
Microvolumen | |
Eppendorf™ Research™ de 0,5 a 10 μl |
Con filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa ni RNasa | |
A granel | |
1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja. | |
Polipropileno |