Learn More
Axygen™ Puntas con filtro de microvolumen de 10 μl
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas con filtro de microvolumen de 10 μL Axygen™ están disponibles con tecnología Maxymum Recovery™ para permitir la recuperación de muestras valiosas con mayor precisión y exactitud. También hay disponibles puntas de pipeta extra largas y esterilizadas.
Brand: Axygen™ TF-300-R-S
121.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.95400kg
Description
- Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa
- Apirógenos
- Microvolumen
- Tecnología Maxymum Recovery para retención ultrabaja y alta producción
Order Info
Sin filtrado a granel:1000 puntas/pack, 240 packs/caja, filtrado a granel:1000 puntas/pack, 10 packs/caja
En gradilla:96 puntas/gradilla, 10 gradillas/pack, 5 packs/caja
Gradillas estériles:96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 10 pilas/caja
Specifications
0,5 μl a 10 μl | |
Estéril | |
USP 3127 | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
Universal, Microvolumen | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa ni RNasa | |
Gradilla | |
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | |
Polipropileno |