Learn More
Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
It is employed as a catalyst for the carboxylation of styrene oxide and as a reactant involved in epoxidation of arylalkenes, boration of allylic epoxides, Wittig reactions, selective dimerization of α-olefins, and synthesis of indoles. It has also been shown to be part of Phosphonium salts, having antiviral activity against influenza virus A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como catalizador en la carboxilación de óxido de estireno y como reactante en la epoxidación de arilalquenos, la boración de epóxidos alílicos, reacciones de Wittig, la dimerización selectiva de α-olefinas, y la síntesis de indoles. También se ha demostrado que forma parte de las sales de fosfonio y presenta actividad antiviral contra el virus de influenza A.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, la humedad y el agua. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Se emplea como catalizador en la carboxilación de óxido de estireno y como reactante en la epoxidación de arilalquenos, la boración de epóxidos alílicos, reacciones de Wittig, la dimerización selectiva de α-olefinas, y la síntesis de indoles. También se ha demostrado que forma parte de las sales de fosfonio y presenta actividad antiviral contra el virus de influenza A.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, la humedad y el agua. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1-Propyl)triphenylphosphonium bromide |
Punto de fusión | 236°C to 240°C |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 3599726 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.29 |
Porcentaje de pureza | 99% |