Learn More
Hidrato de sal disódica de fosfato de 1-naftilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal disódica de fosfato de 1-naftilo se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
El hidrato de sal disódica de fosfato de 1-naftilo se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 4895811 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.12 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Naphthylphosphatedisodium salt hydrate