Learn More
1-Butanol, +99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
47.39 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Butanol |
Nombre de nota | For analysis |
% mín. CAS | 99.4 |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.8100g/mL |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3OH |