Learn More
1-Butanol, +99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758999
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
71-36-3
C4H10O
74.123
MFCD00002964
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butano-1-ol
CCCCO
71-36-3
C4H10O
74.123
MFCD00002964
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butano-1-ol
CCCCO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
Nombre de nota For analysis
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8100g/mL
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Beilstein 01, 367
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Índice Merck 15, 1542
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.4%
Grado Analítica