Learn More
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
Eucalyptol is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It controls airway mucus hypersecretion and asthma via anti-inflammatory cytokine inhibition. Eucalyptol is an effective treatment for nonpurulent rhinosinusitis. Eucalyptol reduces inflammation and pain when applied topically. It kills leukaemia cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El eucaliptol es un ingrediente de muchas marcas de enjuague bucal y antitusígenos. Controla la hipersecreción de moco de las vías respiratorias y el asma mediante la inhibición de citocinas antiinflamatorias. El eucaliptol es un tratamiento eficaz para la rinosinusitis no purulenta. El eucaliptol reduce la inflamación y el dolor cuando se aplica de forma tópica. Elimina las células leucémicas in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua (3500 mg/l (a 21 °C). Miscible con éter, alcohol, cloroformo, ácido acético glacial y aceites. Soluble en etanol y éter etílico; ligeramente soluble en tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar este producto químico bajo temperaturas refrigeradas y alejado de ácidos y bases minerales. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado.
El eucaliptol es un ingrediente de muchas marcas de enjuague bucal y antitusígenos. Controla la hipersecreción de moco de las vías respiratorias y el asma mediante la inhibición de citocinas antiinflamatorias. El eucaliptol es un tratamiento eficaz para la rinosinusitis no purulenta. El eucaliptol reduce la inflamación y el dolor cuando se aplica de forma tópica. Elimina las células leucémicas in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua (3500 mg/l (a 21 °C). Miscible con éter, alcohol, cloroformo, ácido acético glacial y aceites. Soluble en etanol y éter etílico; ligeramente soluble en tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar este producto químico bajo temperaturas refrigeradas y alejado de ácidos y bases minerales. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,8-Cineole |
Punto de fusión | 1.0°C |
Densidad | 0.923 |
Punto de ebullición | 176°C to 177°C |
Temperatura de inflamación | 49°C (120°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Índice de refracción | 1.4575 |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN3271 |
Beilstein | 105109 |