Learn More
1,4-Dioxano, 99 %, para bioquímica, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440169
55.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123-91-1
C4H8O2
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxano
C1COCCO1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123-91-1
C4H8O2
88.106
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-dioxano
C1COCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dioxane
Punto de fusión 12.0°C
Absorbancia 0.05 max. at 295nm, 0.1 max. at 275nm, 0.5 max. at 250nm
Densidad 1.0340g/mL
Punto de ebullición 101.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4205 to 1.4220
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 1.034
Viscosidad 1.32 mPa.s (20°C)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica