Learn More
1,3-Propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
1,3-Propanediol is used as a solvent for thin film preparations, in the production of polymers such as polytrimethylene terephthalate, adhesives, laminates, coatings, moldings, aliphatic polyesters, as an antifreeze and in wood paint. It also acts as a reagent for vinyl epoxide synthon, for epoxide ring-opening, for polymerization reactions and for natural product syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-propanediol se utiliza como disolvente para preparaciones de película fina, en la producción de polímeros como tereftalato de politrimetileno, adhesivos, laminados, revestimientos, molduras, poliésteres alifáticos, como anticongelante y en pintura de madera. También actúa como reactivo para la sintón de epoxida de vinilo, para la apertura de anillo de epoxida, para reacciones de polimerización y para síntesis de productos naturales.
Solubilidad
Miscible con agua y alcohol.
Notas
Incompatibles con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
El 1,3-propanediol se utiliza como disolvente para preparaciones de película fina, en la producción de polímeros como tereftalato de politrimetileno, adhesivos, laminados, revestimientos, molduras, poliésteres alifáticos, como anticongelante y en pintura de madera. También actúa como reactivo para la sintón de epoxida de vinilo, para la apertura de anillo de epoxida, para reacciones de polimerización y para síntesis de productos naturales.
Solubilidad
Miscible con agua y alcohol.
Notas
Incompatibles con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y agentes reductores.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,3-Propanediol |
Punto de fusión | -26°C |
Densidad | 1.053 |
Punto de ebullición | 214°C |
Temperatura de inflamación | 140°C (174°F) |
Índice de refracción | 1.44 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 969155 |
Índice Merck | 14,9714 |
Información de solubilidad | Miscible with water and alcohol. |