Learn More
1,3-Bis(clorometil)tetrametildisiloxano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7044080
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
2362-10-9
MFCD00000877
2362-10-9
MFCD00000877
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1,3-bis(clorometil)tetrametildisiloxano es un útil agente sililante bifuncional.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 92°C to 93°C (20mmHg)
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Cantidad 10 g
Fórmula molecular C6H16Cl2OSi2
Beilstein 506631
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Sinónimo 1,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis chloromethyl tetramethyldisiloxane, bis chloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, tetramethylbis chloromethyl disiloxane, tetramethyl-1,3-bis chloromethyl disiloxane, chloromethyl chloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, disiloxane,3-bis chloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, pubchem13666, acmc-2097an
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Clave InChI NBGGEWGFZUDQKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(CCl)O[Si](C)(C)CCl
Nombre IUPAC clorometil-[clorometil(dimetil)silil]oxi-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 231.26
PubChem CID 75385
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.27
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.44
Densidad 1.05