Learn More
1,2-Epoxi-3,3,3-trifluoropropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045222
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
359-41-1
C3H3F3O
112.051
MFCD00041506
AQZRARFZZMGLHL-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoro-2,3-epoxypropane, 2-trifluoromethyl oxirane, 3,3,3-trifluoro-1,2-epoxypropane, 1,2-epoxy-3,3,3-trifluoropropane, oxirane, trifluoromethyl, 3,3,3-trifluoropropane epoxide, pubchem20840, trifluoromethyl oxirane, acmc-20apk3
520769
2-(trifluorometil)oxirano
C1C(O1)C(F)(F)F
359-41-1
C3H3F3O
112.051
MFCD00041506
AQZRARFZZMGLHL-UHFFFAOYSA-N
1,1,1-trifluoro-2,3-epoxypropane, 2-trifluoromethyl oxirane, 3,3,3-trifluoro-1,2-epoxypropane, 1,2-epoxy-3,3,3-trifluoropropane, oxirane, trifluoromethyl, 3,3,3-trifluoropropane epoxide, pubchem20840, trifluoromethyl oxirane, acmc-20apk3
520769
2-(trifluorometil)oxirano
C1C(O1)C(F)(F)F
1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane is used for the synthesis of trifluorolactic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-epoxi-3,3,3-trifluoropropano se utiliza para la síntesis del ácido trifluoroláctico. Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua. Los materiales incompatibles son el calor, los agentes oxidantes y el agua. Almacenar alejado de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,2-Epoxy-3,3,3-trifluoropropane
Densidad 1.3
Punto de ebullición 38°C to 40°C
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Índice de refracción 1.297
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Beilstein 103730
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.05
Porcentaje de pureza 98%