Learn More
Ácido 1,2,5-trimetil-1H-pirrol-3-carboxílico, grado técnico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.18 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |