Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Trichlorobenzene |
Punto de fusión | 17°C |
Color | Colorless |
Número UN | UN2321 |
Beilstein | 956819 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.45g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ReagentPlus™ |
Densidad | 1.454g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 213.5°C |