Learn More
1,2,4-Triclorobenceno, envasado en argón, grado de HPLC, J.T. Baker™
Catalog Number 15568614
Click to view available options
Cantidad:
3.8 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar revestido de PVC de boca estrecha
Disolventes de alta pureza para uso en separaciones analíticas y preparativas
    Adecuado para su uso en cromatografía de exclusión molecular
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichlorobenzene
Nombre de nota Packaged under Argon
CAS 120-82-1
Fórmula molecular C6H3Cl3
Sinónimo benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
Clave InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,4-triclorobenceno
Peso molecular (g/mol) 181.44
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.45
Grado HPLC
Cantidad 3.8 L
Envase Frasco de vidrio ámbar revestido de PVC de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.45kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.