Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 0.5 ml: preesterilizados
Dispone de una junta tórica resistente a productos químicos
Marca: Axygen™ SCT-050-C-S
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío de enzimas de restricción y otros reactivos.
- Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
- La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
- Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como artículos de pedido especial para tubos variados
- Disponibles en una gama de colores para facilitar la identificación
Especificaciones
20000 xG | |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Polipropileno | |
Transparente | |
Sin lazo | |
500/Paq. | |
Estéril | |
Tapón de rosca |
Tapón roscado | |
Transparente | |
0,5 ml | |
Polipropileno | |
Junta tórica | |
500 tubos y tapones/paquete; 8 paquetes/caja | |
No | |
Cónicos |