Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 0.5 ml: preesterilizados
Dispone de una junta tórica resistente a productos químicos
Marca:  Axygen™ SCT-050-C-S
206.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.78300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11370345
  • 257.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío de enzimas de restricción y otros reactivos.
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como artículos de pedido especial para tubos variados
  • Disponibles en una gama de colores para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
20000 xG
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Polipropileno
Transparente
Sin lazo
500/Paq.
Estéril
Tapón de rosca
Tapón roscado
Transparente
0,5 ml
Polipropileno
Junta tórica
500 tubos y tapones/paquete; 8 paquetes/caja
No
Cónicos