Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 0.36mm PEEKsil™ Tubing
A mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems
43.00€ - 77.30€
Especificaciones
Tipo | Tubos de PEEKsil de 0,36 mm × 0,05mm × 50 m (DE × DI × L) |
---|---|
Incluye | 2/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15288783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624371 |
0,025 mm | 50 m |
43.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15298783
|
Trajan Scientific and Medical™
0624372 |
0,025 mm | 100 m |
46.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15208793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624373 |
0,025 mm | 150 m |
49.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15218793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624374 |
0,025 mm | 250 m |
55.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15228793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624375 |
0,025 mm | 500 m |
77.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15238793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624376 |
0,05 mm | 50 m |
43.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15248793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624377 |
0,05 mm | 100 m |
46.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15258793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624378 |
0,05 mm | 150 m |
49.50€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15268793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624379 |
0,05 mm | 250 m |
55.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15278793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624380 |
0,05 mm | 500 m |
77.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
- PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
- Effective pH range of 0 to 10
- Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
Specifications
Tubos de PEEKsil de 0,36 mm × 0,05mm × 50 m (DE × DI × L) | |
2/paq. |