Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, tiras de 8
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Marca: Thermo Scientific™ AB0382
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Microtubo PCR ABgene• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima.
Specifica
Certified free from human DNA, RNases, and DNases | |
10 Packs of 12 Strips | |
Domed |
Natural | |
Polypropylene | |
8-Strip Cap |