missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Filtro con cápsula de PES de 0,2 µm
Proporciona filtración final adicional. Filtro de cápsula de PES de 0,2 μm Fisher Scientific™ para su uso con el sistema de agua ultrapura Accu100.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08460kg
Descripción
- Fabricado con PES
- Tamaño de poro de 0,2 μm
- Elimina los contaminantes finales
- Para su uso con el sistema de agua ultrapura Accu100
Especificaciones
Sistema de agua ultrapura Accu100 | |
Filtro de cápsula | |
Poliestersulfona (PES) |