Cromatografía
La cromatografía describe diversas técnicas empleadas para separar una sustancia o mezcla entre sus componentes. Son muchos los productos que se utilizan durante las distintas etapas de los flujos de trabajo de cromatografía, como disolventes, estándares, columnas, viales y cierres, así como papel de cromatografía.
Cada método cromatográfico depende de la aplicación y sustancia concretos, y de la polaridad del medio de separación y del disolvente. Algunos de los métodos cromatográficos utilizados con frecuencia son:
Cromatografía de purificación de proteínas
  • Técnica para purificar anticuerpos monoclonales, oligonucleótidos y otras proteínas
  • Incluye técnicas de desalación y también resinas de afinidad, intercambio iónico, hidrofobia y exclusión por tamaños
Cromatografía de líquidos
  • Técnica en que las muestras están en un líquido o disolvente
  • Incluye la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), la cromatografía flash, la cromatografía líquida de proteínas a alta velocidad (FPLC) y la cromatografía de capa fina (TLC)
Cromatografía de gases
  • Técnica en que las muestras se calientan hasta alcanzar un estado gaseoso
  • Ideal para la investigación y el análisis en la industria petroquímica, medioambiental y de productos químicos industriales
Saque el máximo provecho a su investigación
Soluciones para el sector biofarmacéutico
Más información
Tenga siempre a mano la información importante
Soluciones de cromatografía de líquidos Bio-LC
Más información
Guía de selección de columnas para LC
Más información
  Más
SCAT Safety Waste Caps
Categorías principales
Cromatografía de purificación de proteínas
La purificación es esencial para el estudio de las proteínas. Para ayudar a determinar las características de las proteínas, Fisher Scientific Channel ofrece productos de desalación, productos químicos para la separación, patrones proteicos y otros. Encontrará resinas de intercambio iónico (IEX), de afinidad y de exclusión por tamaños (SEC) de las marcas líderes, así como columnas para HPLC diseñadas para la purificación y el análisis de proteínas.
¿Necesita más información?
Descargue el folleto monográfico "Viales, cierres y productos químicos"
Cromatografía de líquidos
Descubra columnas para aplicaciones para HPLC, UHPLC, FPLC y LC-MS y para análisis de moléculas pequeñas y grandes. Se suministran en varias versiones: fase inversa (C18, C8, RP-amida e incrustaciones polares, fenilo, diol, ciano), fase normal y iónica, para exclusión por tamaño y preparativa. Para un rendimiento óptimo del sistema de LC, plantéese el uso de disolventes y tampones de alta calidad, patrones de calibración LC, viales para muestreadores automáticos, cartuchos de extracción en fase sólida y otros accesorios para LC.
Viales y cierres para cromatografía
¿Conoce nuestra página web dedicada a viales y cierres para cromatografía de Fisherbrand?
Más información
Cromatografía de gases
Las columnas para cromatografía capilar de gases GC y GC-MS se utilizan en muchas industrias como el sector medioambiental, petrolero, químico, de alimentación y bebidas y la industria farmacéutica. También están disponibles columnas GC de relleno y componentes. Para maximizar el rendimiento, elija accesorios para GC compatibles, incluidos los revestimientos para inyecciones de GC, septos, jeringas, viales, estándares de calibración, disolventes de extracción y productos para la gestión de gases (lo que incluye generadores de gas y reguladores de presión).
Soluciones de manipulación de muestras
Encuentre un vial o placa de pocillos Thermo Scientific™ SureSTART™ para prácticamente todos los instrumentos de GC o HPLC/UHPLC, así como aplicaciones y presupuestos.
Más información
Complete su flujo de trabajo
Conozca los distintos productos que cubrirán las necesidades de su flujo de trabajo de cromatografía.
¿Necesita más información?
Díganos si quiere que un representante de Fisher Scientific se ponga en contacto con usted.
Contacto
Marcas líderes
Thermo Scientific
Honeywell
Pall Laboratory
Fisher Chemical
Cytiva
S.C.A.T Europe
Fisher Bioreagents
Macherey Nagel
Fisherbrand
Cole Parmer
Recursos
Generales
Cromatografía
Productos químicos
HPLC
Preparación de muestras
GC